2-Chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Molekula
M83914845
MOLEM83914845EA 0 EUR InStock
MOLEM83914845
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Numéro MDL: MFCD00042226
Numéro CAS: 39890-95-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité