trans-2,3-Dibromo-2-butène-1,4-diol
Fournisseur: Molekula
M83988571
MOLEM83988571EA 0 EUR InStock
MOLEM83988571
trans-2,3-Dibromo-2-butène-1,4-diol
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
Formule: C₄H₆Br₂O₂
MW: 245,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004698
Numéro CAS: 21285-46-1
EINECS: 244-313-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité