Adénine
Fournisseur: Molekula
Danger
M84081419
MOLEM84081419EA 0 EUR InStock
MOLEM84081419
Adénine
Adenine
Formule: C₅H₅N₅
Densité: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041790
Numéro CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité