4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Fournisseur: Molekula
Attention
M84087027
MOLEM84087027EA 0 EUR InStock
MOLEM84087027
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000401
Numéro CAS: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité