O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
M84243443
MOLEM84243443EA 0 EUR InStock
MOLEM84243443
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: CH₆ClNO
Numéro MDL: MFCD00012951
Numéro CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité