3-Oxoglutarate de diméthyle
Fournisseur: Molekula
M84420468
MOLEM84420468EA 0 EUR InStock
MOLEM84420468
3-Oxoglutarate de diméthyle
3-Oxoglutarate de diméthyle
Formule: C₇H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00008462
Numéro CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité