Furan-2-boronic acid
Fournisseur: Molekula
Attention
M84472096
MOLEM84472096EA 0 EUR InStock
MOLEM84472096
Furan-2-boronic acid
Furan-2-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
Numéro MDL: MFCD00799544
Numéro CAS: 13331-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité