Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Lutidine

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylpyridine

M85027120
MOLEM85027120EA 0 EUR InStock
MOLEM85027120
2,4-Lutidine
2,4-Lutidine


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006337
Numéro CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité