5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Fournisseur: Molekula
M85093613
MOLEM85093613EA 0 EUR InStock
MOLEM85093613
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Formule: C₈H₄I₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00190167
Numéro CAS: 35453-19-1
EINECS: 252-575-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité