2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
M85276982
MOLEM85276982EA 0 EUR InStock
MOLEM85276982
2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate
2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
Numéro MDL: MFCD00012682
Numéro CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité