D-Phenylalaninol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
M85573823
MOLEM85573823EA 0 EUR InStock
MOLEM85573823
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064298
Numéro CAS: 5267-64-1
EINECS: 226-086-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité