2'-Deoxyuridine
Fournisseur: Molekula
M85585786
MOLEM85585786EA 0 EUR InStock
MOLEM85585786
2'-Deoxyuridine
2'-Deoxyuridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006527
Numéro CAS: 951-78-0
EINECS: 213-455-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité