Indole-3-ylacétate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Ethyl 3-indoleacetate, Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, Ethyl 3-Indoleacetate, IAA ethyl ester, Indole-3-acetic acid ethyl ester, Ethyl indole-3-acetate, Indol-3-ylacetic acid ethyl ester, 3-Indoleacetic acid ethyl ester
M85598997
MOLEM85598997EA 0 EUR InStock
MOLEM85598997
Indole-3-ylacétate d'éthyle
Indole-3-ylacétate d'éthyle
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005635
Numéro CAS: 778-82-5
EINECS: 212-296-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité