Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-1-phényléthane

Fournisseur: Molekula
Danger

M85625115
MOLEM85625115EA 0 EUR InStock
MOLEM85625115
1,2-Dibromo-1-phényléthane
1,2-Dibromo-1-phényléthane


Formule: C₆H₅CHBrCH₂Br
Point d'ébullition: 139…141 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 75…76 °C
Densité: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000138
Numéro CAS: 93-52-7
EINECS: 202-253-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6d6874d48c69b9de8b135a68f7f21d6b917e29&vid=a8a0e5da50d9cc34aa33f083227810709ad05908&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité