1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée
Fournisseur: Molekula
M85812929
MOLEM85812929EA 0 EUR InStock
MOLEM85812929
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée
1,1,3,3-Tétraméthyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…76 °C
Numéro MDL: MFCD00008324
Numéro CAS: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité