Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

But-3-yne-2-one

Fournisseur: Molekula
Synonyms: But-3-yn-2-one

M85823071
MOLEM85823071EA 0 EUR InStock
MOLEM85823071
But-3-yne-2-one
But-3-yne-2-one


Formule: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Densité: 0.886 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00008775
Numéro CAS: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité