Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(2-Hydroxyethyl)theophylline

Fournisseur: Molekula

M85896596
MOLEM85896596EA 0 EUR InStock
MOLEM85896596
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline


Formule: C₉H₁₂N₄O₃
Numéro MDL: MFCD00055055
Numéro CAS: 519-37-9
EINECS: 208-269-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité