1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine
Fournisseur: Molekula
M86277908
MOLEM86277908EA 0 EUR InStock
MOLEM86277908
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine
Formule: C₉H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00006896
Numéro CAS: 91-21-4
EINECS: 202-050-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité