Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diméthylthiophénol

Fournisseur: Molekula
Attention

M86280774
MOLEM86280774EA 0 EUR InStock
MOLEM86280774
3,4-Diméthylthiophénol
3,4-Diméthylthiophénol


Formule: C₈H₁₀S
Point d'ébullition: 58…59 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.0256 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010023
Numéro CAS: 18800-53-8
EINECS: 242-587-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité