1-Bromo-4-butylbenzène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (4-Bromophenyl)butane
M86441856
MOLEM86441856EA 0 EUR InStock
MOLEM86441856
1-Bromo-4-butylbenzène
1-Bromo-4-butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213,12 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,2347 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040934
Numéro CAS: 41492-05-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité