D(+)-Methioninol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: D-Methioninol
M86575548
MOLEM86575548EA 0 EUR InStock
MOLEM86575548
D(+)-Methioninol
D-(+)-Methioninol
Formule: C₅H₁₃NOS
MW: 135,2 g/mol
Numéro CAS: 87206-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité