Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethynylcyclohexanol

Fournisseur: Molekula
Danger

M86812236
MOLEM86812236EA 0 EUR InStock
MOLEM86812236
1-Ethynylcyclohexanol
1-Ethynylcyclohexanol


Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 0.9737 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003858
Numéro CAS: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité