Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
M86924892
MOLEM86924892EA 0 EUR InStock
MOLEM86924892
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1,519 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007845
Numéro CAS: 89-54-3
EINECS: 201-916-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité