5-Méthoxy-m-crésol
Fournisseur: Molekula
Attention
M87126158
MOLEM87126158EA 0 EUR InStock
MOLEM87126158
5-Méthoxy-m-crésol
5-Méthoxy-m-crésol
Formule: C₈H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00059261
Numéro CAS: 3209-13-0
EINECS: 221-716-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité