Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
M87142634
MOLEM87142634EA 0 EUR InStock
MOLEM87142634
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
Numéro MDL: MFCD00011835
Numéro CAS: 1530-45-6
EINECS: 216-230-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité