Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloropyrazine

Fournisseur: Molekula

M87212357
MOLEM87212357EA 0 EUR InStock
MOLEM87212357
2-Chloropyrazine
2-Chloropyrazine


Formule: C₄H₃ClN₂
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006124
Numéro CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité