Bétaïne chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
M87285084
MOLEM87285084EA 0 EUR InStock
MOLEM87285084
Bétaïne chlorhydrate
Bétaïne chlorhydrate
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011903
Numéro CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité