5-Chlorouracile
Fournisseur: Molekula
M87447286
MOLEM87447286EA 0 EUR InStock
MOLEM87447286
5-Chlorouracile
5-Chlorouracile
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00006019
Numéro CAS: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité