2,3-Difluoroaniline
Fournisseur: Molekula
M87457736
MOLEM87457736EA 0 EUR InStock
MOLEM87457736
2,3-Difluoroaniline
2,3-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C (12 mmHg)
Densité: 1.274 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010298
Numéro CAS: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
ONU: 2941
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité