Amantadine chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
M87836477
MOLEM87836477EA 0 EUR InStock
MOLEM87836477
Amantadine chlorhydrate
Amantadine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈ClN
Point de fusion: 360 °C
Numéro MDL: MFCD00074723
Numéro CAS: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité