2-Chloronicotinonitrile
Fournisseur: Molekula
M87915489
MOLEM87915489EA 0 EUR InStock
MOLEM87915489
2-Chloronicotinonitrile
2-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 112 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 107…108 °C
Numéro MDL: MFCD00014628
Numéro CAS: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité