2,7-Dihydroxynaphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
M87944355
MOLEM87944355EA 0 EUR InStock
MOLEM87944355
2,7-Dihydroxynaphtalène
2,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004085
Numéro CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité