4-Méthylindole
Fournisseur: Molekula
M88308671
MOLEM88308671EA 0 EUR InStock
MOLEM88308671
4-Méthylindole
4-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005668
Numéro CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité