Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
M88382615
MOLEM88382615EA 0 EUR InStock
MOLEM88382615
Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00006141
Numéro CAS: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité