trans,trans-Hexa-2,4-diènal
Fournisseur: Molekula
M88403233
MOLEM88403233EA 0 EUR InStock
MOLEM88403233
trans,trans-Hexa-2,4-diènal
trans,trans-Hexa-2,4-diènal
Formule: C₆H₈O
Numéro MDL: MFCD00007004
Numéro CAS: 142-83-6
EINECS: 205-564-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité