Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate

Fournisseur: Molekula

M88590683
MOLEM88590683EA 0 EUR InStock
MOLEM88590683
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate


Formule: C₁₅H₂₇NO₃S
MW: 301,4500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011831
Numéro CAS: 733-44-8
EINECS: 211-992-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité