Acide 3,5-dichloroanthranilique
Fournisseur: Molekula
M88763886
MOLEM88763886EA 0 EUR InStock
MOLEM88763886
Acide 3,5-dichloroanthranilique
3,5-Dichloroanthranilic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…229 °C
Numéro MDL: MFCD00017088
Numéro CAS: 2789-92-6
EINECS: 220-520-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité