N-Lauroylsarcosinate de sodium
Fournisseur: Molekula
Danger
M88778120
MOLEM88778120EA 0 EUR InStock
MOLEM88778120
N-Lauroylsarcosinate de sodium
N-Lauroylsarcosinate de sodium
Formule: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042728
Numéro CAS: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité