D-Thréonine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
M89024345
MOLEM89024345EA 0 EUR InStock
MOLEM89024345
D-Thréonine
D-Thréonine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064269
Numéro CAS: 632-20-2
EINECS: 211-171-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité