2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone
Fournisseur: Molekula
M89742438
MOLEM89742438EA 0 EUR InStock
MOLEM89742438
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD00077499
Numéro CAS: 704-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité