4-Fluorostyrène
Fournisseur: Molekula
M89769933
MOLEM89769933EA 0 EUR InStock
MOLEM89769933
4-Fluorostyrène
4-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34,5 °C
Densité: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000361
Numéro CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité