2-Thienylacétonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Thiophene-2-acetonitrile, 2-Thiopheneacetonitrile, 2-(Thiophen-2-yl)acetonitrile
M89821532
MOLEM89821532EA 0 EUR InStock
MOLEM89821532
2-Thienylacétonitrile
2-Thienylacétonitrile
Formule: C₆H₅NS
MW: 123,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005453
Numéro CAS: 20893-30-5
EINECS: 244-104-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité