Acide 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylique
Fournisseur: Molekula
M89898437
MOLEM89898437EA 0 EUR InStock
MOLEM89898437
Acide 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylique
Acide 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylique
Formule: C₇H₅BiO₆·xH₂O
Numéro MDL: MFCD01632692
Numéro CAS: 342406-26-2
EINECS: 202-742-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité