B1-223E-SP (4X, 10X, 40X) Tte trinoculaire, incline 30, rotative en 360 (division de lumire en 3 tapes 100:0/0:100/30:70) Oculaires grand champ WF10X/18mm Tourelle porte-objectifs rotative quadruple Objectif semi-plan SP 4X 10X ,40X R Systm 1 * 1 Pce
Fournisseur: MOTIC
B1-223E-SP (4X, 10X, 40X) Tte trinoculaire, incline 30, rotative en 360 (division de lumire en 3 tapes 100:0/0:100/30:70) Oculaires grand champ WF10X/18mm Tourelle porte-objectifs rotative quadruple Objectif semi-plan SP 4X 10X ,40X R Systm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
B1-223E-SP (4X, 10X, 40X) Tête trinoculaire, inclinée à 30º, rotative en 360º (division de lumière en 3 étapes 100:0/0:100/30:70) Oculaires grand champ WF10X/18mm Tourelle porte-objectifs rotative quadruple Objectif semi-plan SP 4X 10X ,40X R Systèm 1 * 1 Pce MOTI1100100501127 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou