B1-211E-SP (4X, 10X, 40X) Tte monoculaire, incline 45, rotative en 360 Oculaire grand champ WF10X/18mm Tourelle porte-objectifs rotative quadruple Objectif semi-plan SP 4X 10X ,40X R Systme coaxial de mise au point grossire et fine avec rgl 1 * 1 Pce
Fournisseur: MOTIC
B1-211E-SP (4X, 10X, 40X) Tte monoculaire, incline 45, rotative en 360 Oculaire grand champ WF10X/18mm Tourelle porte-objectifs rotative quadruple Objectif semi-plan SP 4X 10X ,40X R Systme coaxial de mise au point grossire et fine avec rgl 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
B1-211E-SP (4X, 10X, 40X) Tête monoculaire, inclinée à 45º, rotative en 360º Oculaire grand champ WF10X/18mm Tourelle porte-objectifs rotative quadruple Objectif semi-plan SP 4X 10X ,40X R Système coaxial de mise au point grossière et fine avec régl 1 * 1 Pce MOTI1100100501146 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou