Microscopes numériques, BA310 Digital
Fournisseur: MOTIC
1100401200572
MOTI1100401200572EA 3250 EUR InStock
MOTI1100401200572
Microscopes numériques, BA310 Digital
Microscopes
Ces microscopes peuvent s'équiper d'accessoires de contraste de phase, fond noir et polarisation.
  • Multi-layer coated lenses for improved contrast even with weak staining
  • Phase contrast available and darkfield is possible with a turret condenser
  • Resistant stage with X/Y movement
Utilisés dans l'environnement, l'agroalimentaire, en santé (dentistes, vétérinaires), la recherche et l'enseignement (universités, lycées).
Compatibles avec les systèmes d'exploitations Windows® 7 et 10 ou Mac OSX, USB 2.0.
Information de livraison: Fournis avec filtre bleu, clé Allen, huile à immersion et housse anti-poussière.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité