Plateforme de rétention en acier galvanisé, volume de stockage 170 l, 2860 × 1360 × 80 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Plateforme de rétention en acier galvanisé, volume de stockage 170 l, 2860 × 1360 × 80 mm 1 * 1 Pce MSGA10536 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou