Trolley for gas cylinders
Fournisseur: asecos
13267
MSGA13267EA 520 EUR InStock
MSGA13267
Trolley for gas cylinders
Chariots
This trolley made of PE can equip up to 4 cylinders with a load capacity of 300 kg. Safe transport is ensured with the provision for forklift.
Information de livraison: With lashing straps and safety chain.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité