Level indicator
Fournisseur: asecos
13299
MSGA13299EA 83.2 EUR InStock
MSGA13299
Level indicator
Capteurs de niveau
This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité