TIROIR STAWA-R POUR UB90/UB30 POUR UB90/UB30, ACIER INOXYDABLE 1.4301 , CRU, : 50 KGS, VOLUME: 12 LITRE, POUR LES ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS PAILLASSE, AVEC UN LARGEUR 590/1100 MM, POUR LE(S) MODÈLE(S): UB90, UB30, DIMENSIONS : L X P X H (MM): 425X444 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TIROIR STAWA-R POUR UB90/UB30 POUR UB90/UB30, ACIER INOXYDABLE 1.4301 , CRU, : 50 KGS, VOLUME: 12 LITRE, POUR LES ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS PAILLASSE, AVEC UN LARGEUR 590/1100 MM, POUR LE(S) MODÈLE(S): UB90, UB30, DIMENSIONS : L X P X H (MM): 425X444 1 * 1 Pce MSGA14864 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou